7,4'-Dihydroxy-6-methoxyisoflavone-7-D-glucoside
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIG3110-25MG BIG3110-5MG
APOSBIG3110-25MGEA 796 DKK
APOSBIG3110-25MG APOSBIG3110-5MG
7,4'-Dihydroxy-6-methoxyisoflavone-7-D-glucoside
7,4'-Dihydroxy-6-methoxyisoflavone-7-D-glucoside
Isoflavone derived from Soybean.
Formel: C₂₂H₂₂O₁₀
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00800711
CAS-nummer: 40246-10-4