Tetracyclin, HCl 10 mg/ml
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIG1033-10ML BIG1033-25ML
APOSBIG1033-10MLEA 0 DKK
APOSBIG1033-10ML APOSBIG1033-25ML
Tetracyclin, HCl 10 mg/ml
Tetracyclin, HCl
  • Antibodies
Formel: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00078142
CAS-nummer: 64-75-5