Tetracyclin, HCl 10 mg/ml
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
BIG1033-10ML
BIG1033-25ML
APOSBIG1033-10MLEA
0
DKK
APOSBIG1033-10ML
APOSBIG1033-25ML
Tetracyclin, HCl 10 mg/ml
Tetracyclin, HCl
- Antibodies
Formel:
C₂₂H₂₅ClN₂O₈ Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00078142 CAS-nummer: 64-75-5 |