Streptomycin sulfat 250 mg/ml
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BIG1032-10ML BIG1032-25ML
APOSBIG1032-10MLEA 382 DKK
APOSBIG1032-10ML APOSBIG1032-25ML
Streptomycin sulfat 250 mg/ml
Streptomycin sulfat
  • Antibodies
Formel: C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00037023
CAS-nummer: 3810-74-0