Cefotaxime sodium salt 100 mg/ml
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
BIG1027-10ML BIG1027-100ML
APOSBIG1027-10MLEA 538 DKK
APOSBIG1027-10ML APOSBIG1027-100ML
Cefotaxime sodium salt 100 mg/ml
Cefotaxime sodium salt
  • Antibodies
Formel: C₁₆H₁₇N₅O₇S₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00079073
CAS-nummer: 64485-93-4