D-Glucoronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIG1006-100G BIG1006-25G BIG1006-50G
APOSBIG1006-100GEA 2240 DKK
APOSBIG1006-100G APOSBIG1006-25G APOSBIG1006-50G
D-Glucoronic acid
D-Glucoronic acid
Formel: C₆H₁₀O₇
Smeltepunkt: 158 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00166981
CAS-nummer: 6556-12-3