Glycin 99
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
BIG0709-1KG BIG0709-5KG
APOSBIG0709-1KGEA 491 DKK
APOSBIG0709-1KG APOSBIG0709-5KG
Glycin 99
Glycin
Component of tris-glycine-sds running buffers forpolyacrylamide gel electrophoresis.
  • Ph. Eur.
  • Pyrogen free
Formel: NH₂CH₂COOH
Molekylvægt: 75.07 g/mol
Kogepunkt: 181
Smeltepunkt: 240…245 °C (dec.)
Massefylde: 1.595 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008131
CAS-nummer: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 13,04504