L(+)-Glutamin ≥99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Gln, L-Glutamine, H-Gln-OH, (S)-(+)-Glutamine, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, Levoglutamide, Q
BIG0708-100G BIG0708-1KG BIG0708-500G
APOSBIG0708-100GEA 164 DKK
APOSBIG0708-100G APOSBIG0708-1KG APOSBIG0708-500G
L(+)-Glutamin ≥99%
L(+)-Glutamin
Pyrogen free
Formel: C₅H₁₀N₂O₃
Molekylvægt: 146.15 g/mol
Kogepunkt: 355
Smeltepunkt: 185 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008044
CAS-nummer: 56-85-9
EINECS: 200-292-1
Merck Index: 13,04484