L (+)-Glutaminsyre ≥99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
BIG0707-1KG
BIG0707-500G
APOSBIG0707-1KGEA
251
DKK
APOSBIG0707-1KG
APOSBIG0707-500G
L (+)-Glutaminsyre ≥99%
L (+)-Glutaminsyre
Ph.Eur, Pyrogen free
Formel:
HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H Smeltepunkt: 205 °C (dec.) Massefylde: 1,525 g/cm³ (25 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002634 CAS-nummer: 56-86-0 EINECS: 200-293-7 |