Glycin, ultrapure
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
BIG0503-1KG BIG0503-500G BIG0503-100G
APOSBIG0503-1KGEA 1210 DKK
APOSBIG0503-1KG APOSBIG0503-500G APOSBIG0503-100G
Glycin, ultrapure
Glycin
  • Plant tissue culture tested
Formel: NH₂CH₂COOH
Molekylvægt: 75.07 g/mol
Kogepunkt: 181
Smeltepunkt: 240…245 °C (dec.)
Massefylde: 1.595 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008131
CAS-nummer: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 13,04504