G418 disulfat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: G-418 sulphate, Geneticin®, G-418 disulphate, G418 sulphate
BIG0175-1G BIG0175-5G
APOSBIG0175-1GEA 240 DKK
APOSBIG0175-1G APOSBIG0175-5G
G418 disulfat
G418 disulfat
Aminoglycoside antibiotic.
Formel: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
Molekylvægt: 692.72 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00058314
CAS-nummer: 108321-42-2