Gentamicin sulfat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: NMD Inhibitor II, Garamycin, Gentamicin sulphate salt, Gentiomycin C
BIG0124-10G BIG0124-100G BIG0124-25G
APOSBIG0124-10GEA 186 DKK
APOSBIG0124-10G APOSBIG0124-100G APOSBIG0124-25G
Gentamicin sulfat
Gentamicin sulfat
An aminoglycoside antibiotic.
  • approx. 650 units/mg
  • Cell culture tested
Smeltepunkt: 217…237 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00270181
CAS-nummer: 1405-41-0
EINECS: 215-778-9
Merck Index: 13,04403