Glycitein
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIG0110-10MG BIG0110-5MG
APOSBIG0110-10MGEA 933 DKK
APOSBIG0110-10MG APOSBIG0110-5MG
Glycitein
Glycitein
Isoflavone derived from Soybean.
Formel: C₁₆H₁₂O₅
Kogepunkt: 547,4 °C
Smeltepunkt: 330…340 °C
Flammepunkt: 210 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00016679
CAS-nummer: 40957-83-3