D(+)-Glucose, vandfri
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
BIFS0119-1KG
BIFS0119-2.5KG
BIFS0119-500G
APOSBIFS0119-1KGEA
371
DKK
APOSBIFS0119-1KG
APOSBIFS0119-2.5KG
APOSBIFS0119-500G
D(+)-Glucose, vandfri
D(+)-Glucose
Formel:
C₆H₁₂O₆ Smeltepunkt: 153…156 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00148912 CAS-nummer: 50-99-7 EINECS: 200-075-1 |