L(-)-Xylose
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIFS0118-10G BIFS0118-5G
APOSBIFS0118-10GEA 600 DKK
APOSBIFS0118-10G APOSBIFS0118-5G
L(-)-Xylose
L(-)-Xylose
Formel: C₅H₁₀O₅
Smeltepunkt: 150…152 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00151096
CAS-nummer: 609-06-3
EINECS: 210-174-1