α-D(+)-Talose
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BIFS0116-1G BIFS0116-100MG
APOSBIFS0116-1GEA 4290 DKK
APOSBIFS0116-1G APOSBIFS0116-100MG
α-D(+)-Talose
α-D(+)-Talose
Formel: C₆H₁₂O₆
Smeltepunkt: 124…127 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064906
CAS-nummer: 2595-98-4
EINECS: 219-996-5