D-(-)-Lyxose
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
BIFS0109-1G
BIFS0109-5G
BIFS0109-10G
APOSBIFS0109-1GEA
218
DKK
APOSBIFS0109-1G
APOSBIFS0109-5G
APOSBIFS0109-10G
D-(-)-Lyxose
D-(-)-Lyxose
Formel:
C₅H₁₀O₅ Molekylvægt: 150.13 g/mol Smeltepunkt: 108…115 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00064362 CAS-nummer: 1114-34-7 EINECS: 214-212-8 |