L(+)-Arabinos 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIFS0102-100G BIFS0102-1KG BIFS0102-250G
APOSBIFS0102-100GEA 491 DKK
APOSBIFS0102-100G APOSBIFS0102-1KG APOSBIFS0102-250G
L(+)-Arabinos 98%
L(+)-Arabinos
Formel: C₅H₁₀O₅
Smeltepunkt: 160…163 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00067709
CAS-nummer: 5328-37-0
EINECS: 201-767-6