D(-)-Arabinose 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIFS0101-100G BIFS0101-1KG BIFS0101-500G
APOSBIFS0101-100GEA 327 DKK
APOSBIFS0101-100G APOSBIFS0101-1KG APOSBIFS0101-500G
D(-)-Arabinose 99%
D(-)-Arabinose
Formel: C₅H₁₀O₅
Smeltepunkt: 153…155 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00135608
CAS-nummer: 10323-20-3
EINECS: 233-708-5