Carnosic acid free acid ≥99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIFK0050-10MG BIFK0050-25MG BIFK0050-50MG
APOSBIFK0050-10MGEA 709 DKK
APOSBIFK0050-10MG APOSBIFK0050-25MG APOSBIFK0050-50MG
Carnosic acid free acid ≥99%
Carnosic acid
Formel: C₂₀H₂₈O₄
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD02259459
CAS-nummer: 3650-09-7