Selumetinib free base 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
BIFK0041-100MG BIFK0041-50MG BIFK0041-500MG
APOSBIFK0041-100MGEA 933 DKK
APOSBIFK0041-100MG APOSBIFK0041-50MG APOSBIFK0041-500MG
Selumetinib free base 98%
Selumetinib
Formel: C₁₇H₁₅BrClFN₄O₃
Smeltepunkt: 208…214 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD11977472
CAS-nummer: 606143-52-6