PIK75 ≥99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BIFK0038-25MG
BIFK0038-50MG
APOSBIFK0038-25MGEA
426
DKK
APOSBIFK0038-25MG
APOSBIFK0038-50MG
PIK75 ≥99%
PIK75
Formel:
C₁₆H₁₅BrClN₅O₄S Opbevaringstemperatur: Fryser |
MDL Number:
MFCD12546130 CAS-nummer: 372196-77-5 |