Etoposide ≥99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
BIFK0021-100MG BIFK0021-250MG
APOSBIFK0021-100MGEA 545 DKK
APOSBIFK0021-100MG APOSBIFK0021-250MG
Etoposide ≥99%
Etoposide
Formel: C₂₉H₃₂O₁₃
Smeltepunkt: 259…273 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00869325
CAS-nummer: 33419-42-0
EINECS: 251-509-1