Fusidate sodium
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIF6401-1G BIF6401-5G BIF6401-10G
APOSBIF6401-1GEA 1210 DKK
APOSBIF6401-1G APOSBIF6401-5G APOSBIF6401-10G
Fusidate sodium
Fusidate sodium
Suppresses nitric oxide lysis of pancreatic islet cells.
Formel: C₃₁H₄₇NaO₆
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09054714
CAS-nummer: 751-94-0