Fast blue B salt zinc double salt
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
BIF2001-10G BIF2001-5G BIF2001-25G
APOSBIF2001-10GEA 1260 DKK
APOSBIF2001-10G APOSBIF2001-5G APOSBIF2001-25G
Fast blue B salt zinc double salt
Fast blue B salt zinc double salt
Formel: C₁₄H₁₂Cl₄N₄O₂Zn
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00075203
CAS-nummer: 14263-94-6
EINECS: 238-153-2