Fmoc-D-Lys(Dde)-OH 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIF1011-1G BIF1011-5G
APOSBIF1011-1GEA 1090 DKK
APOSBIF1011-1G APOSBIF1011-5G
Fmoc-D-Lys(Dde)-OH 97%
Fmoc-D-Lys(Dde)-OH
Formel: C₃₁H₃₆N₂O₆
Smeltepunkt: 76…78 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01862894
CAS-nummer: 333973-51-6