1,2-Naphthoquinone-4-sulphonic acid sodium salt
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Folin's reagent, Sodium 3,4-dioxo-3,4-dihydronaphthalene-1-sulphonate
BIF1006-25G BIF1006-5G
APOSBIF1006-25GEA 785 DKK
APOSBIF1006-25G APOSBIF1006-5G
1,2-Naphthoquinone-4-sulphonic acid sodium salt
1,2-Naphthoquinone-4-sulphonic acid sodium salt
Formel: C₁₀H₅NaO₅S
Smeltepunkt: 289 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001700
CAS-nummer: 521-24-4
EINECS: 208-308-9