Ellagic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIE1001-5G BIE1001-25G BIE1001-100G
APOSBIE1001-5GEA 197 DKK
APOSBIE1001-5G APOSBIE1001-25G APOSBIE1001-100G
Ellagic acid
Ellagic acid
Glutathione S-transference inhibitor.
Formel: C₁₄H₆O₈
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006914
CAS-nummer: 476-66-4
EINECS: 207-508-3