EDTA ≥99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
BIE0729-1KG
BIE0729-500G
APOSBIE0729-1KGEA
407
DKK
APOSBIE0729-1KG
APOSBIE0729-500G
EDTA ≥99%
EDTA
Formel:
C₁₀H₁₆N₂O₈ Smeltepunkt: 245 °C (dec.) Massefylde: 1,46 g/cm³ (25 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003541 CAS-nummer: 60-00-4 EINECS: 200-449-4 |