Evans blue
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
BIE0601-25G BIE0601-5G
APOSBIE0601-25GEA 0 DKK
APOSBIE0601-25G APOSBIE0601-5G
Evans blue
Evans blue
Formel: C₃₄H₂₈N₆O₁₄S₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004021
CAS-nummer: 314-13-6
EINECS: 206-242-5
UN nummer: 1325
ADR: 4.1,III