EDTA tetranatrium salt dihydrat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
BIE0501-1KG BIE0501-500G
APOSBIE0501-1KGEA 323 DKK
APOSBIE0501-1KG APOSBIE0501-500G
EDTA tetranatrium salt dihydrat
EDTA tetranatrium salt dihydrat
Formel: C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈·2H₂O
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00150026
CAS-nummer: 10378-23-1
EINECS: 200-573-9