2'-Deoxyguanosine-5'-triphosphate trisodium salt (dGTP-Na3)
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BID6721-100MG BID6721-50MG
APOSBID6721-100MGEA 1590 DKK
APOSBID6721-100MG APOSBID6721-50MG
2'-Deoxyguanosine-5'-triphosphate trisodium salt (dGTP-Na3)
2'-Deoxyguanosine-5'-triphosphate trisodium salt (dGTP-Na3)
Formel: C₁₀H₁₃N₅Na₃O₁₃P₃
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00080337
CAS-nummer: 93919-41-6