2-Deoxy-D(-)-ribose ≥99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BID533-100G BID533-25G
APOSBID533-100GEA 665 DKK
APOSBID533-100G APOSBID533-25G
2-Deoxy-D(-)-ribose ≥99%
2-Deoxy-D(-)-ribose
Formel: C₅H₁₀O₄
Smeltepunkt: 76…90 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00135904
CAS-nummer: 533-67-5
EINECS: 208-573-0