Digitonin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Digitonin
BID3301-1G BID3301-500MG BID3301-250MG
APOSBID3301-1GEA 1210 DKK
APOSBID3301-1G APOSBID3301-500MG APOSBID3301-250MG
Digitonin
Digitonin
Non-ionic detergent used to permeabilize cell membranes.
Formel: C₅₆H₉₂O₂₉
Molekylvægt: 1229.312 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00077729
CAS-nummer: 11024-24-1
EINECS: 234-255-6
UN nummer: 3462
ADR: 6.1 III