1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N1,N1,N2,N2-Tetramethyldiazene-1,2-dicarboxamide, Diamide
BID2040-5G BID2040-1G
APOSBID2040-5GEA 186 DKK
APOSBID2040-5G APOSBID2040-1G
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
Possible thiol oxidising agent
  • Protein
Formel: C₆H₁₂N₄O₂
Molekylvægt: 172.19 g/mol
Smeltepunkt: 112…115 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00008318
CAS-nummer: 10465-78-8
EINECS: 233-951-7