2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Fluoro-2-deoxy-D-glucose, 2-Deoxy-2-fluoro-D-glucopyranose, FDG
BID1009-100MG BID1009-25MG BID1009-50MG
APOSBID1009-100MGEA 2300 DKK
APOSBID1009-100MG APOSBID1009-25MG APOSBID1009-50MG
2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose
2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose
Formel: C₆H₁₁FO₅
Molekylvægt: 182.15 g/mol
Smeltepunkt: 170…176 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00077527
CAS-nummer: 29702-43-0