Deoxynivalenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
BID1001-1MG BID1001-5MG
APOSBID1001-1MGEA 1530 DKK
APOSBID1001-1MG APOSBID1001-5MG
Deoxynivalenol
Deoxynivalenol
Formel: C₁₅H₂₀O₆
Smeltepunkt: 147…153 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
CAS-nummer: 51481-10-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,II