Imidazol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
BID0565-1KG BID0565-2.5KG BID0565-500G
APOSBID0565-1KGEA 305 DKK
APOSBID0565-1KG APOSBID0565-2.5KG APOSBID0565-500G
Imidazol
Imidazole
Biological buffer - useful range 6.2-7.8
  • Assay (by titration) 99%
  • White crystals
Formel: C₃H₄N₂
Molekylvægt: 68.08 g/mol
Kogepunkt: 235 °C
Smeltepunkt: 85…91 °C
Massefylde: 1.03 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 145 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005183
CAS-nummer: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN nummer: 3263
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04935