Dicamba
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,6-Dichloro-2-methoxybenzoic acid, MDBA, 3,6-Dichloro-o-anisic acid
BID0159-1G BID0159-25G BID0159-5G
APOSBID0159-1GEA 164 DKK
APOSBID0159-1G APOSBID0159-25G APOSBID0159-5G
Dicamba
Dicamba
  • Plant tissue culture tested
Formel: C₈H₆Cl₂O₃
Smeltepunkt: 112…116 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00055283
CAS-nummer: 1918-00-9
EINECS: 217-635-6