Doxycycline hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BID0121-100G BID0121-10G BID0121-25G
APOSBID0121-100GEA 1970 DKK
APOSBID0121-100G APOSBID0121-10G APOSBID0121-25G
Doxycycline hydrochloride
Doxycycline hydrochloride
Formel: C₂₂H₂₄N₂O₁₀·HCl
Smeltepunkt: 210 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03427564
CAS-nummer: 10592-13-9
EINECS: 234-198-7