Doxorubicin hydrochloride 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
BID0120-100MG BID0120-1G BID0120-250MG
APOSBID0120-100MGEA 741 DKK
APOSBID0120-100MG APOSBID0120-1G APOSBID0120-250MG
Doxorubicin hydrochloride 99%
Doxorubicin hydrochloride
Inhibitor of RNA synthesis.
Formel: C₂₇H₂₉NO₁₁·HCl
Smeltepunkt: 216 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00077757
CAS-nummer: 25316-40-9
EINECS: 246-818-3