(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrin (DS~4.5)
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BICY1076-25G BICY1076-100G
APOSBICY1076-25GEA 994 DKK
APOSBICY1076-25G APOSBICY1076-100G
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrin (DS~4.5)
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrin
Formel: C₆₃H₁₁₂O₄₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16621721
CAS-nummer: 128446-35-5