(2-Hydroxylpropyl)-γ-cyclodextrin (DS~4.5)
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BICY1008-25G BICY1008-100G
APOSBICY1008-25GEA 2510 DKK
APOSBICY1008-25G APOSBICY1008-100G
(2-Hydroxylpropyl)-γ-cyclodextrin (DS~4.5)
(2-Hydroxylpropyl)-γ-cyclodextrin
Formel: C₇₂H₁₂₈O₄₈
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00148890
CAS-nummer: 128446-34-4