2,6-Di-O-methyl-β-cyclodextrin content > 35% (DS~14)
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BICY1000-5G BICY1000-1G
APOSBICY1000-5GEA 5180 DKK
APOSBICY1000-5G APOSBICY1000-1G
2,6-Di-O-methyl-β-cyclodextrin content > 35% (DS~14)
2,6-Di-O-methyl-β-cyclodextrin
Formel: C₅₆H₉₈O₃₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011616
CAS-nummer: 51166-71-3