Fluorescein di-β-D-glucopyranoside
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BICS0116-2MG BICS0116-5MG BICS0116-1MG
APOSBICS0116-2MGEA 4470 DKK
APOSBICS0116-2MG APOSBICS0116-5MG APOSBICS0116-1MG
Fluorescein di-β-D-glucopyranoside
Fluorescein di-β-D-glucopyranoside
Formel: C₃₂H₃₂O₁₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 129787-66-2