1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-ɑ-L-fucopyranose 98% min
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BICL4254-1G BICL4254-5G
APOSBICL4254-1GEA 2110 DKK
APOSBICL4254-1G APOSBICL4254-5G
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-ɑ-L-fucopyranose 98% min
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-alpha-L-fucopyranose
Formel: C₁₄H₂₀O₉
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00069791
CAS-nummer: 64913-16-2