Cholesterol-3-sulphate sodium salt 95% min
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BICL4238-1G BICL4238-250MG
APOSBICL4238-1GEA 549 DKK
APOSBICL4238-1G APOSBICL4238-250MG
Cholesterol-3-sulphate sodium salt 95% min
Cholesterol-3-sulphate sodium salt
Formel: C₂₇H₄₅O₄S·Na
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00079091
CAS-nummer: 2864-50-8