1,6-Anhydro-2,3,4-tri-O-benzyl-beta-D-glucopyranose 98% min
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
2,3,4-Tri-O-benzyl-1,6-anhydro-beta-D-glucopyranose
BICL4209-10G
BICL4209-2G
BICL4209-5G
APOSBICL4209-10GEA
8400
DKK
APOSBICL4209-10G
APOSBICL4209-2G
APOSBICL4209-5G
1,6-Anhydro-2,3,4-tri-O-benzyl-beta-D-glucopyranose 98% min
1,6-Anhydro-2,3,4-tri-O-benzyl-beta-D-glucopyranose
Formel:
C₂₇H₂₈O₅ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02683260 CAS-nummer: 10548-46-6 |