Swainsonine 99% min
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
8α,β-Octahydroindolizidine-1α,2α,8β-triol
BICL4200-1MG
BICL4200-5MG
APOSBICL4200-1MGEA
1590
DKK
APOSBICL4200-1MG
APOSBICL4200-5MG
Swainsonine 99% min
Swainsonine
Formel:
C₈H₁₅NO₃ Opbevaringstemperatur: Fryser |
CAS-nummer:
72741-87-8 |