2-NBDG 95% min
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-​Deoxy-​2-​[(7-​nitro-​2,​1,​3-​benzoxadiazol-​4-​yl)amino]-​D-​glucose, NBD-Glucose, (2R,3R,4S,5R)-3,4,5,6-Tetrahydroxy-2-((7-nitrobenzo[c][1,2,5]oxadiazol-4-yl)amino)hexanal
BICL4185-10MG BICL4185-5MG
APOSBICL4185-10MGEA 3930 DKK
APOSBICL4185-10MG APOSBICL4185-5MG
2-NBDG 95% min
2-NBDG
Formel: C₁₂H₁₄N₄O₈
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD23135882
CAS-nummer: 186689-07-6