4-Methoxyphenyl-β-D-galactopyranoside 98% min
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BICL4165-25G BICL4165-5G
APOSBICL4165-25GEA 2190 DKK
APOSBICL4165-25G APOSBICL4165-5G
4-Methoxyphenyl-β-D-galactopyranoside 98% min
4-Methoxyphenyl-beta-D-galactopyranoside
Formel: C₁₃H₁₈O₇
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797126
CAS-nummer: 3150-20-7